Celite® 545, Filterhilfsmittel, mit Natriumcarbonat behandelt, flusskalziniert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diatomeenerde, behandelt (calciniert)Kieselgur, behandelt (calciniert)
H33152.0BEA 54.6 EUR
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, Filterhilfsmittel, mit Natriumcarbonat behandelt, flusskalziniert
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0