Quinaldine red 95% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylchinoliniumiodid
H55729.06EA 48.8 EUR
H55729.06 H55729.14
Quinaldine red 95% (Farbstoffgehalt)
Chinaldinrot
Formel: C₂₁H₂₃IN₂
Molecular Weight: 430,33 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011968
CAS-Nummer: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 14,8049