2,7-Diaminofluoren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55402.03 H55402.06
H55402.03EA 80 EUR
H55402.03 H55402.06
2,7-Diaminofluoren 97%
2,7-Diaminofluoren
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Siedepunkt: 467 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001128
CAS-Nummer: 525-64-4
EINECS: 208-377-5
Merck Index: 14,4156