Trimethylamin 45% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43282.K4 43282.AP
43282.K4EA 276 EUR
43282.K4 43282.AP
Trimethylamin 45% (w/w) in wässriger Lösung
Trimethylamin
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: (CH3)3N Formula Weight: 59.11 Flash Point: -20°(-4°F) Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -2° Boiling Point: 30° Beilstein Reference: 956566 Merck Reference: 14,9710 UN No.: 1297 MDL No.: MFCD00008327
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 30 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –20 °C (–4 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 14,9710