1-Acetyl-2-naphthol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalin, 2-Hydroxy-1-acetonaphthon, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on
SB01921.1 SB01921EA SB01921.50
MAYBSB01921.1EA 0 EUR
MAYBSB01921.1 MAYBSB01921EA MAYBSB01921.50
1-Acetyl-2-naphthol
1-Acetyl-2-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00012131
CAS-Nummer: 574-19-6
EINECS: 209-369-4