3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
H55068.03
H55068.06
H55068.03EA
43
EUR
H55068.03
H55068.06
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Formel:
C₄H₃F₃N₂ Molecular Weight: 136,08 g/mol Siedepunkt: 70 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 45…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115018 CAS-Nummer: 20154-03-4 |