3,3'-Diaminobenzidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
H54000.06 H54000.14 H54000.22
H54000.06EA 59.5 EUR
H54000.06 H54000.14 H54000.22
3,3'-Diaminobenzidin 99%
3,3'-Diaminobenzidin
Purity: 99% CAS No.: 91-95-2 Molecular Formula: C12H14N4 Formula Weight: 214.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00007725
Formel: C₁₂H₁₄N₄
Molecular Weight: 214.27 g/mol
Schmelzpunkt: 175…177 °C
MDL: MFCD00007725
CAS-Nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable