1,2,3,4-Butantetracarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257303-100G 257303-500G
SIAL257303-100GEA 122 EUR
SIAL257303-100G SIAL257303-500G
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Formel: C₈H₁₀O₈
Molecular Weight: 234.16 g/mol
Siedepunkt: 460
Schmelzpunkt: 189
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002722
CAS-Nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0