1,1,2,2-Tetrachlorethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 44.2 EUR
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tetrachlorethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Formel: Cl₂HCCHCl₂
Molecular Weight: 167,85 g/mol
Siedepunkt: 146,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000848
CAS-Nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR