trans-3-Hepten ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 59.7 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Hepten ≥97%
trans-3-Hepten
Formel: C₇H₁₄
Siedepunkt: 94 °C
Schmelzpunkt: –137 °C
Dichte: 0,698
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009475
CAS-Nummer: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3,II