3-Brombutanon stabilisiert

Lieferant: CHEMPUR

B2557.10 B2557.50
CHMPB2557.10EA 0 EUR
CHMPB2557.10 CHMPB2557.50
3-Brombutanon stabilisiert
3-Brombutanon
Formel: H₃CC(O)BrCHCH₃
Molecular Weight: 151 g/mol
Siedepunkt: 36 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,441 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00013538
CAS-Nummer: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR