4-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3,4-dimethylbenzol, 3,4-Dimethylbrombenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B83800-100G B83800-5G
SIALB83800-100GEA 269 EUR
SIALB83800-100G SIALB83800-5G
4-Brom-o-xylol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000071
CAS-Nummer: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
UN: 1701
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR