Kaliumhydrogencarbonat, Reagenzqualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Kaliumbicarbonat

0889-1KGEA 175 EUR
0889-1KG 0889-500G
Kaliumhydrogencarbonat, Reagenzqualität
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Schmelzpunkt: 292
Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR