6-Fluornicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
H55147.MD
H55147.03
H55147.MDEA
47.9
EUR
H55147.MD
H55147.03
6-Fluornicotinsäure ≥97%
6-Fluornicotinsäure
Purity: 97%
CAS No.: 403-45-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 144-148°
MDL No.: MFCD01859863
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,1 g/mol Schmelzpunkt: 144…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01859863 CAS-Nummer: 403-45-2 |