1,1'-Binaphthyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16852.03 A16852.06
A16852.03EA 41 EUR
A16852.03 A16852.06
1,1'-Binaphthyl ≥98%
1,1'-Binaphthyl
Purity: 98% CAS No.: 604-53-5 Molecular Formula: C20H14 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD00041740
Formel: C₂₀H₁₄
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041740
CAS-Nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6