2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55761.03
H55761.06
H55761.14
H55761.03EA
54.6
EUR
H55761.03
H55761.06
H55761.14
2,6-Di-tert-butylpyridin ≥97%
2,6-Di-tert-butylpyridin
Purity: 97+%
CAS No.: 585-48-8
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.32
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 100-101°/23mm
Beilstein Reference: 125886
Merck Reference: 14,3036
MDL No.: MFCD00006306
Formel:
C₁₃H₂₁N Siedepunkt: 100…101 °C (23 mmHg) Dichte: 0,867 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006306 CAS-Nummer: 585-48-8 EINECS: 209-557-6 Merck Index: 14,3036 |