Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Phosphorsäuretri(2-ethylhexyl)ester
15808.18 15808.30 15808.A1
15808.18EA 23.8 EUR
15808.18 15808.30 15808.A1
Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Tris(2-ethylhexyl)phosphat
CAS No.: 78-42-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O) Formula Weight: 434.64 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.93 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 216°/4mm MDL No.: MFCD00009491
Formel: C₂₄H₅₁O₄P
Molecular Weight: 434.64 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (4 mmHg)
Dichte: 0.93
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009491
CAS-Nummer: 78-42-2
EINECS: 201-116-6