2,5-Dibromhydrochinon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
H55453.06
H55453.14
H55453.06EA
72.5
EUR
H55453.06
H55453.14
2,5-Dibromhydrochinon ≥97%
2,5-Dibromhydrochinon
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formel:
C₆H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 267,9 g/mol Schmelzpunkt: 191…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192664 CAS-Nummer: 14753-51-6 |