2-Chlor-5-fluorpyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H55055.03 H55055.06
H55055.03EA 68.1 EUR
H55055.03 H55055.06
2-Chlor-5-fluorpyrimidin ≥97%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Dichte: 1,073
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788197
CAS-Nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III