2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-chloropyrimidin-2-amine
H55007.03
H55007.06
H55007.03EA
65.3
EUR
H55007.03
H55007.06
2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3993-78-0
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 155-160° dec.
MDL No.: MFCD00038021
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00038021 CAS-Nummer: 3993-78-0 |