(2-Bromphenyl)aceton 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
350590010 350590050
ACRO350590010EA 13.6 EUR
ACRO350590010 ACRO350590050
(2-Bromphenyl)aceton 99%
(2-Bromphenyl)aceton
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03410431
CAS-Nummer: 21906-31-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %