(4-Bromphenyl)aceton 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromophenylacetone
380220050 380220250
ACRO380220050EA 65.4 EUR
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromphenyl)aceton 97%
(4-Bromphenyl)aceton
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210401
CAS-Nummer: 6186-22-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %