1,2-Dichlorethan-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Dichloroethane-[²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
396540-1G 396540-5G
SIAL396540-1GEA 185 EUR
SIAL396540-1G SIAL396540-5G
1,2-Dichlorethan-[D4], Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorethan-[D4]
Formel: C₂D₄Cl₂
Molecular Weight: 102,93 g/mol
MDL: MFCD00037531
CAS-Nummer: 17060-07-0
UN: 1184
ADR: 3,II