Di-tert-butyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
287660-25G 287660-5G
SIAL287660-25GEA 679 EUR
SIAL287660-25G SIAL287660-5G
Di-tert-butyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyldichlorsilan
Formel: C₈H₁₈Cl₂Si
Molecular Weight: 213,22 g/mol
MDL: MFCD00008796
CAS-Nummer: 18395-90-9
EINECS: 242-273-0
UN: 2987
ADR: 8,II