Di-tert-butyldichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS05825.5 SILS05825.25
SILNSILS05825.5EA 0 EUR
SILNSILS05825.5 SILNSILS05825.25
Di-tert-butyldichlorsilan
Di-tert-butyldichlorsilan
Formel: C₈H₁₈Cl₂Si
Molecular Weight: 213,22 g/mol
MDL: MFCD00008796
CAS-Nummer: 18395-90-9
EINECS: 242-273-0
UN: 2987
ADR: 8,II