Dichlor(chlormethyl)methylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

291501-100G 291501-25G
SIAL291501-100GEA 342 EUR
SIAL291501-100G SIAL291501-25G
Dichlor(chlormethyl)methylsilan, Sigma-Aldrich®
Dichlor(chlormethyl)methylsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Molecular Weight: 163.51 g/mol
MDL: MFCD00000874
CAS-Nummer: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 2988
ADR: 4.3 I

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR