2-Propoxyethanol 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 63.2 EUR
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-Propoxyethanol 98%, rein
2-(Propyloxy)ethanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Schmelzpunkt: –70 °C
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072645
CAS-Nummer: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %