Di-tert-butylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS05880.5
SILS05880.25
SILNSILS05880.5EA
0
EUR
SILNSILS05880.5
SILNSILS05880.25
Di-tert-butylsilan
Di-tert-butylsilan
Formel:
C₈H₂₀Si Molecular Weight: 144,33 g/mol |
MDL:
MFCD00270996 CAS-Nummer: 30736-07-3 |