4-Butoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52865.03 H52865.06
H52865.03EA 33.4 EUR
H52865.03 H52865.06
4-Butoxyphenylboronsäure ≥98%
4-Butoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 105365-51-3 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD03427054
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427054
CAS-Nummer: 105365-51-3