Kaliumchlorid 2.5 M (2.5 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Potassiumchloride

14999.2000 14999.3000 14999.5000
KRAF14999.2000EA 0 EUR
KRAF14999.2000 KRAF14999.3000 KRAF14999.5000
Kaliumchlorid 2.5 M (2.5 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR