2-Chlor-4-isopropylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6113-5G
HC-6113-1G
COBBHC-6113-5GEA
1070
EUR
COBBHC-6113-5G
COBBHC-6113-1G
2-Chlor-4-isopropylpyrimidin
2-Chlor-4-isopropylpyrimidin
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molecular Weight: 156.61 g/mol |
MDL:
MFCD09475913 CAS-Nummer: 941294-36-6 |