2-Chlor-5-pentylpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27808.09
H27808.03
H27808.09EA
89
EUR
H27808.09
H27808.03
2-Chlor-5-pentylpyrimidin ≥98%
2-Chloro-5-pentylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 154466-62-3
Molecular Formula: C9H13ClN2
Formula Weight: 184.67
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.504
Boiling Point: 124°/3mm
MDL No.: MFCD04038093
Formel:
C₉H₁₃ClN₂ Siedepunkt: 124 °C (3 mmHg) Dichte: 1,085 Flammpunkt: 97 °C (207 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038093 CAS-Nummer: 154466-62-3 |