3-Butoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8095-1G BB-8095-250M
COBBBB-8095-1GEA 330 EUR
COBBBB-8095-1G COBBBB-8095-250M
3-Butoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
3-Butoxy-2,4,6-trifluorphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Molecular Weight: 248,01 g/mol
MDL: MFCD07784387
CAS-Nummer: 871126-23-7