3-Butoxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8202-1G
BB-8202-250M
COBBBB-8202-1GEA
0
EUR
COBBBB-8202-1G
COBBBB-8202-250M
3-Butoxy-2,6-difluorphenylboronsäure
3-Butoxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BF₂O₃ |
MDL:
MFCD07369754 CAS-Nummer: 849062-15-3 |