Dibutylamin 0.01 mol/l (0.01 N) in DMF
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
05636.2700
05636.3700
05636.4700
KRAF05636.2700EA
0
EUR
KRAF05636.2700
KRAF05636.3700
KRAF05636.4700
Dibutylamin 0.01 mol/l (0.01 N) in DMF
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 159 Schmelzpunkt: -62 Flammpunkt: 43 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 Merck Index: 13,03058 |