Dibutylamin 0.02 mol/l (0.02 N) in Toluol

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: N-butyl-1-propanamin

17407.3700 17407.4700
KRAF17407.3700EA 219 EUR
KRAF17407.3700 KRAF17407.4700
Dibutylamin 0.02 mol/l (0.02 N) in Toluol
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 159
Schmelzpunkt: -62
Flammpunkt: 43
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR