Dibutylamin 1% in DMF
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
14752.2700
14752.3700
14752.4700
KRAF14752.2700EA
0
EUR
KRAF14752.2700
KRAF14752.3700
KRAF14752.4700
Dibutylamin 1% in DMF
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 |