Dibutylamin 2 mol/l (2 N) in DMF
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: N-butyl-1-propanamin
05477.4700 05477.2700 05477.3700
KRAF05477.4700EA 355 EUR
KRAF05477.4700 KRAF05477.2700 KRAF05477.3700
Dibutylamin 2 mol/l (2 N) in DMF
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 159
Schmelzpunkt: -62
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM