Dibutylamin 2 mol/l (2 N) in Toluol
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
16732.2700
16732.3700
16732.4700
KRAF16732.2700EA
0
EUR
KRAF16732.2700
KRAF16732.3700
KRAF16732.4700
Dibutylamin 2 mol/l (2 N) in Toluol
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129,25 g/mol |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 |