Europium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
29106.04
29106.09
29106.04EA
73.8
EUR
29106.04
29106.09
Europium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Europium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-55-7
Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 736.23 (592.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00149704
Formel:
Eu₂O₁₂S₃·8H₂O Molecular Weight: 736,23 g/mol Schmelzpunkt: 375 °C (-8H₂O) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149703 CAS-Nummer: 10031-55-7 EINECS: 236-903-3 Merck Index: 14,3904 |