Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13838.AD
13838.AE
13838.AP
13838.ADEA
76.3
EUR
13838.AD
13838.AE
13838.AP
Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 5%iger Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Dysprosium-Standards
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Standards: Rückführbar auf NIST