Gadolinium-Standardlösung, 1000 mg/L Gd in 5%iger Salpetersäure (aus Gd2O3) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Scientific
88065.AE 88065.AP
88065.AEEA 44.8 EUR
88065.AE 88065.AP
Gadolinium-Standardlösung, 1000 mg/L Gd in 5%iger Salpetersäure (aus Gd2O3) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Gadolinium-Standards
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Standards: Rückführbar auf NIST