Mangan-Standardlösung, 10000 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14413.AD
14413.AE
14413.AP
14413.ADEA
87.4
EUR
14413.AD
14413.AE
14413.AP
Mangan-Standardlösung, 10000 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Standards: Rückführbar auf NIST