Mangan-Standardlösung, 1000 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13826.AD 13826.AE 13826.AP
13826.ADEA 55.5 EUR
13826.AD 13826.AE 13826.AP
Mangan-Standardlösung, 1000 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Mangan-Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Standards: Rückführbar auf NIST