Chloroform : isoamyl alcohol (49:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
25668-100ML
25668-500ML
SIAL25668-100MLEA
84.6
EUR
SIAL25668-100ML
SIAL25668-500ML
Chloroform : isoamyl alcohol (49:1) (v/v), Sigma-Aldrich®
Chloroform : isoamyl alcohol
Formel:
CHCl₃,C₅H₁₂O |
UN:
1888 ADR: 6.1,III |