Phthaloyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phthaloyl chloride, o-Phthaloyl dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21029.0050 8.21029.0250
8.21029.0050EA 35.7 EUR
8.21029.0050 8.21029.0250
Phthaloyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 203.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000666
CAS-Nummer: 88-95-9
EINECS: 201-869-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5684 (20 °C, 589 nm)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)