Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13828.AD
13828.AE
13828.AP
13828.ADEA
51.5
EUR
13828.AD
13828.AE
13828.AP
Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cobalt-Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Standards: Rückführbar auf NIST