Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88060.AE 88060.AP
88060.AEEA 50.4 EUR
88060.AE 88060.AP
Cobalt-Standardlösung, 1000 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Cobalt-Standards
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Standards: Rückführbar auf NIST
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010935