Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88066.APEA 98.8 EUR
88066.AP 88066.AE
Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in 5%iger Salpetersäure mit Salzsäure (max. 1%) (aus Ga) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Gallium-Standards
Molecular Formula: Ga in 5% HNO₃/tr. HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134045
Standards: Rückführbar auf NIST