Palladium-Standardlösung, 10000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
14432.AD
14432.AE
14432.AP
14432.ADEA
309
EUR
14432.AD
14432.AE
14432.AP
Palladium-Standardlösung, 10000 mg/L Pd in 20%iger Salzsäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Palladium-Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Standards: Rückführbar auf NIST